Stampa…
Azetidine hydrochloride 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
398730010 398730050
ACRO398730010EA 72.8 EUR
ACRO398730010 ACRO398730050
Azetidine hydrochloride 97%
Azetidine hydrochloride
Formula: C₃H₈ClN
Punto di fusione: >300 °C
Flash Pt: 152 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191762
CAS Number: 36520-39-5
Visualizza i codici
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %