Stampa…
4-Amino-2,6-dichloropyridine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
398700010 398700050
ACRO398700010EA 24 EUR
ACRO398700010 ACRO398700050
4-Amino-2,6-dichloropyridine 98%
4-Amino-2,6-dichloropyridine
Formula: C₅H₄Cl₂N₂
Punto di fusione: 167…170 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052832
CAS Number: 2587-02-2
Visualizza i codici
Appearance White to yellow-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 169 to 173 °C
HPLC ≥97.5 %