Stampa…
2-Amino-m-cresol 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
398410050 398410250
ACRO398410050EA 67.5 EUR
ACRO398410050 ACRO398410250
2-Amino-m-cresol 96%
2-Amino-m-cresol
Formula: C₇H₉NO
Punto di fusione: 149…152 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075082
CAS Number: 2835-97-4
Visualizza i codici
Appearance White to brown Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 149 to 152 °C
HPLC ≥95 %