Stampa…
6-Chloronicotinonitrile 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-5-cyanopyridine, 6-Chloro-3-pyridinecarbonitrile, 2-Chloropyridine-5-carbonitrile
398390050 398390250
ACRO398390050EA 32.2 EUR
ACRO398390050 ACRO398390250
6-Chloronicotinonitrile 97%
6-Chloronicotinonitrile
Formula: C₆H₃ClN₂
Peso molecolare: 138,56 g/mol
Punto di ebollizione: 107 °C (1 mmHg)
Punto di fusione: 113…116 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00084941
CAS Number: 33252-28-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 120 °C
GC ≥96.0 %