Stampa…
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-phenylenediamine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
398330010 398330050 398330250
ACRO398330010EA 43.3 EUR
ACRO398330010 ACRO398330050 ACRO398330250
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-phenylenediamine 97%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-phenylenediamine
Formula: C₁₁H₁₆N₂O₂
Punto di fusione: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043022
CAS Number: 71026-66-9
Visualizza i codici
Appearance Beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 115 °C
HPLC ≥96.0 %