Stampa…
Isocytosine 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-4(1H)-pyrimidinone, 2-Aminopyrimidin-4(1H)-one
398320050 398320250
ACRO398320050EA 130 EUR
ACRO398320050 ACRO398320250
Isocytosine 99%
Isocytosine
Formula: C₄H₅N₃O
Peso molecolare: 111,10 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00057557
CAS Number: 108-53-2
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (50 mg/ml in DMSO) Clear solution
HPLC ≥98.5 %