Stampa…

5-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde 99%

Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione

Synonyms: 2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde

398200010 398202500
ACRO398200010EA 191 EUR
ACRO398200010 ACRO398202500
5-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde 99%
5-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde
Formula: C₈H₅F₃O₃
Peso molecolare: 206,12 g/mol
Punto di ebollizione: 82 °C (60 mmHg)
Punto di fusione: 31…33 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075249
CAS Number: 93249-62-8

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 34 °C
HPLC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR