Stampa…
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-2-phenylglycine 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
398160010 398160050
ACRO398160010EA 35 EUR
ACRO398160010 ACRO398160050
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-2-phenylglycine 99%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-2-phenylglycine
Formula: C₁₃H₁₇NO₄
Punto di fusione: 88…91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00065588
CAS Number: 2900-27-8
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 91 °C
Specific optical rotation +142° to +146° (20 °C, 589 nm) (c=1%, ethanol)
Titration with NaOH ≥98.5 %