Stampa…
Piperidin-3-amine dihydrochloride 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
398110010 398112500
ACRO398110010EA 294 EUR
ACRO398110010 ACRO398112500
Piperidin-3-amine dihydrochloride 97%
Piperidin-3-amine dihydrochloride
Formula: C₅H₁₄Cl₂N₂
Punto di fusione: 230 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012773
CAS Number: 138060-07-8
Visualizza i codici
Appearance Off-white to beige Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %