Stampa…

6-Fluoroveratraldehyde 97%

Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione

Synonyms: 2-Fluoro-4,5-dimethoxybenzaldehyde, 4,5-Dimethoxy-2-fluorobenzaldehyde, 3,4-Dimethoxy-6-fluorobenzaldehyde

398090010 398090050
ACRO398090010EA 41.5 EUR
ACRO398090010 ACRO398090050
6-Fluoroveratraldehyde 97%
6-Fluoroveratraldehyde
Formula: C₉H₉FO₃
Peso molecolare: 184,17 g/mol
Punto di fusione: 98…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061108
CAS Number: 71924-62-4

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to light yellow Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 100 °C
GC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR