3-Bromo-4-formylpyridine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
398080010
398080050
ACRO398080010EA
115
EUR
ACRO398080010
ACRO398080050
3-Bromo-4-formylpyridine 97%
3-Bromo-4-formylpyridine
Formula:
C₆H₄BrNO Punto di fusione: 80…83 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD05864506 CAS Number: 70201-43-3 |
Appearance | Light yellow to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 79 to 83 °C |
GC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |