Stampa…
2-Nitroethanol 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
397960050 397960250 397961000
ACRO397960050EA 47.2 EUR
ACRO397960050 ACRO397960250 ACRO397961000
2-Nitroethanol 97%
2-Nitroethanol
Formula: C₂H₅NO₃
Punto di ebollizione: 203…206 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –80 °C
Densità: 1,292 g/cm³
Flash Pt: >112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007405
CAS Number: 625-48-9
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4430 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %