Stampa…
3-Cyano-4-fluorobenzaldehyde 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoro-5-formylbenzonitrile
397940010 397940050
ACRO397940010EA 46.1 EUR
ACRO397940010 ACRO397940050
3-Cyano-4-fluorobenzaldehyde 99%
3-Cyano-4-fluorobenzaldehyde
Formula: C₈H₄FNO
Peso molecolare: 149,1219 g/mol
Punto di fusione: 80…84 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01863558
CAS Number: 218301-22-5
Visualizza i codici
Appearance White to light orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 89 °C
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure