Stampa…
Methyl indole-6-carboxylate 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 1H-indole-6-carboxylate
397930010 397930050
ACRO397930010EA 30.3 EUR
ACRO397930010 ACRO397930050
Methyl indole-6-carboxylate 97%
Methyl indole-6-carboxylate
Formula: C₁₀H₉NO₂
Peso molecolare: 175,19 g/mol
Punto di fusione: 76…83 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00211063
CAS Number: 50820-65-0
Visualizza i codici
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 84 °C
GC ≥96.0 %