Stampa…
Ciclopentano, extra dry 95+%, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Pentamethylene
397680010 397681000
397680010.EA 129 EUR
397680010. 397681000.
Ciclopentano, extra dry 95+%, AcroSeal®
Ciclopentano
Formula: C₅H₁₀
Peso molecolare: 70,13 g/mol
Punto di ebollizione: 50 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –94 °C
Densità: 0,75 g/cm³
Flash Pt: –7 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001356
CAS Number: 287-92-3
UN: 1146
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dd230057521cc77c90840c7adfece9c74c0a3b1&vid=9cf6773ff4a3366d35087e189b16059c3c8a7a6a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥95.0 %
Residue after evaporation ≤0.005 %