Stampa…
5-Fluorosalicylaldehyde 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
397570010 397570050
ACRO397570010EA 113 EUR
ACRO397570010 ACRO397570050
5-Fluorosalicylaldehyde 97%
5-Fluorosalicylaldehyde
Formula: C₇H₅FO₂
Peso molecolare: 140,11 g/mol
Punto di fusione: 82…85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01090997
CAS Number: 347-54-6
Visualizza i codici
Appearance White to light brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 86 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure