Stampa…
N-Acetylguanidine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
397440050 397440250
ACRO397440050EA 63.3 EUR
ACRO397440050 ACRO397440250
N-Acetylguanidine 97%
N-Acetylguanidine
Formula: C₃H₇N₃O
Punto di fusione: 181…183 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075615
CAS Number: 5699-40-1
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %