Stampa…
Cyclopentyl isocyanate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
397370010 397370050
ACRO397370010EA 46.6 EUR
ACRO397370010 ACRO397370050
Cyclopentyl isocyanate 97%
Cyclopentyl isocyanate
Formula: C₆H₉NO
Punto di ebollizione: 147 °C (760 mmHg)
Densità: 0,986 g/cm³
Flash Pt: 36 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02093695
CAS Number: 4747-71-1
UN: 3080
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Clear to hazy colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4460 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %