Stampa…
2-Methylnicotinic acid 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methylpyridine-3-carboxylic acid, 2-Methyl-3-pyridinecarboxylic acid
397320010 397320050 397320250
ACRO397320010EA 79.9 EUR
ACRO397320010 ACRO397320050 ACRO397320250
2-Methylnicotinic acid 98+%
2-Methylnicotinic acid
Formula: C₇H₇NO₂
Peso molecolare: 137,14 g/mol
Punto di fusione: 225…228 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013449
CAS Number: 3222-56-8
Visualizza i codici
Appearance Off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.0 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %