Stampa…
Ciclopentil-metil-etere, extra dry 99.5% stabilizzato, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
397250010 397251000
397250010.EA 293 EUR
397250010. 397251000.
Ciclopentil-metil-etere, extra dry 99.5% stabilizzato, AcroSeal®
Ciclopentil-metil-etere
Formula: C₆H₁₂O
Peso molecolare: 100,16 g/mol
Punto di ebollizione: 106 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –140 °C
Densità: 0,86 g/cm³
Flash Pt: –1 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08276401
CAS Number: 5614-37-9
UN: 3271
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.4 %
Stabilizer Approx. 50 ppm BHT
Peroxide value ≤50 ppm