Stampa…
Bis(2-metossietil) etere, extra dry 99+%, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Glicole dietilenico dimetiletere, Ossido di bis(2-metossietile), Dietilen glicole dimetil etere
397210010 397211000
397210010.EA 353 EUR
397210010. 397211000.
Bis(2-metossietil) etere, extra dry 99+%, AcroSeal®
Bis(2-metossietil) etere
Formula: C₆H₁₄O₃
Punto di ebollizione: 162 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –64 °C
Densità: 0,937 g/cm³
Flash Pt: 51 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008503
CAS Number: 111-96-6
UN: 3271
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %