Stampa…
2,3-Pyrazinedicarboxylic anhydride 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,3-Pyrazinecarboxylic anhydride
397130050 397130250
ACRO397130050EA 96.6 EUR
ACRO397130050 ACRO397130250
2,3-Pyrazinedicarboxylic anhydride 97%
2,3-Pyrazinedicarboxylic anhydride
Formula: C₆H₂N₂O₃
Peso molecolare: 150,09 g/mol
Punto di fusione: 210 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00179418
CAS Number: 4744-50-7
Visualizza i codici
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Acid ≥96 %