Stampa…
1H-Imidazole-4-carboxylic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Imidazole-4-carboxylic acid
397110010 397110050
ACRO397110010EA 75.8 EUR
ACRO397110010 ACRO397110050
1H-Imidazole-4-carboxylic acid 98%
1H-Imidazole-4-carboxylic acid
Formula: C₄H₄N₂O₂
Peso molecolare: 112.09 g/mol
Punto di fusione: 242…244 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082203
CAS Number: 1072-84-0
Visualizza i codici
Appearance Grey to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %