Stampa…
4-Methoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Methoxybenzene-1,2-diamine dihydrochloride, 3,4-Diaminoanisole dihydrochloride
396990010 396990050 396990250
ACRO396990010EA 28.3 EUR
ACRO396990010 ACRO396990050 ACRO396990250
4-Methoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride 98%
4-Methoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride
Formula: C₇H₁₀N₂O·2HCl
Peso molecolare: 211.09 g/mol
Punto di fusione: 206…209 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052003
CAS Number: 59548-39-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Visualizza i codici
Appearance Violet Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 to ≤102.5 %