Stampa…
1,2-Diclorobenzene, extra dry 98+%, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: o-Diclorobenzolo
396960010 396961000
396960010.EA 174 EUR
396960010. 396961000.
1,2-Diclorobenzene, extra dry 98+%, AcroSeal®
1,2-Diclorobenzene
Formula: C₆H₄Cl₂
Peso molecolare: 147 g/mol
Punto di ebollizione: 179…180 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –15 °C
Densità: 1.3 g/cm³
Flash Pt: 67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000535
CAS Number: 95-50-1
UN: 1591
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03081
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥98.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %