Stampa…
Dibutil-etere, extra dry 99+%, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
396910010 396910025 396911000
396910010.EA 185 EUR
396910010. 396910025. 396911000.
Dibutil-etere, extra dry 99+%, AcroSeal®
Dibutil-etere
Formula: C₈H₁₈O
Punto di ebollizione: 141 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –95 °C
Densità: 0,768 g/cm³
Flash Pt: 25 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009461
CAS Number: 142-96-1
UN: 1149
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.002 %