Stampa…
Glicole etilenico monometiletere (2-Metossietanolo), extra dry 99+%, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Etilen glicole-monometiletere, Metilglicol, Glicole etilenico monometiletere
396890010 396891000
396890010.EA 328 EUR
396890010. 396891000.
Glicole etilenico monometiletere (2-Metossietanolo), extra dry 99+%, AcroSeal®
Glicole etilenico monometiletere (2-Metossietanolo)
Formula: C₃H₈O₂
Peso molecolare: 76,1 g/mol
Punto di ebollizione: 124 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –85 °C
Densità: 0,96 g/cm³
Flash Pt: 38 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002867
CAS Number: 109-86-4
UN: 1188
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.003 %