Stampa…
Alcol benzilico, extra dry 98+%, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
396880010 396881000
396880010.EA 328 EUR
396880010. 396881000.
Alcol benzilico, extra dry 98+%, AcroSeal®
Alcol benzilico
Formula: C₆H₅CH₂OH
Punto di ebollizione: 205 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –15 °C
Densità: 1,044 g/cm³
Flash Pt: 96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004599
CAS Number: 100-51-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0c85c958ac64f8b86c5836e49f2c4354b22886d&vid=633ad635461465914e782d5a22480c9ff8f81bf7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥98.0 %
Residue after evaporation ≤0.05 %