Stampa…
4-Bromo-1H-pyrazole 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
396820010 396820050 396820250
ACRO396820010EA 42.8 EUR
ACRO396820010 ACRO396820050 ACRO396820250
4-Bromo-1H-pyrazole 98%
4-Bromo-1H-pyrazole
Formula: C₃H₃BrN₂
Punto di ebollizione: 250…260 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 93…96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075602
CAS Number: 2075-45-8
Visualizza i codici
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 99 °C
HPLC ≥97.5 %