Stampa…
Methyl-4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
396780010 396780050 396780250
ACRO396780010EA 25.2 EUR
ACRO396780010 ACRO396780050 ACRO396780250
Methyl-4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride 97%
Methyl-4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
Formula: C₉H₁₁NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00182671
CAS Number: 6232-11-7
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 96.0 to 104.0 %