Stampa…
Imidazolo ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
396740025 396741000 396745000
ACRO396740025EA 733 EUR
ACRO396740025 ACRO396741000 ACRO396745000
Imidazolo ACS
Imidazolo
Formula: C₃H₄N₂
Punto di ebollizione: 255…256 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 86…90 °C
Densità: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 145 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005183
CAS Number: 288-32-4
UN: 3263
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48eba49e61201d6fffa2bef0c54633a20660c7ef&vid=e7f154e4976b52732539e49bbff60454d5eb82ff&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.2 %
Residue after ignition ≤0.1 %
pH 9.5 to 11.0 (5% at 25°C)
Titration with HClO4 ≥99 %
Iron (Fe) ≤0.001 %