Stampa…
Acido 1-dodecansolfonico sale sodico, anidro 99+% per cromatografia
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
396720050 396720250
ACRO396720050EA 168 EUR
ACRO396720050 ACRO396720250
Acido 1-dodecansolfonico sale sodico, anidro 99+% per cromatografia
Acido 1-dodecansolfonico sale sodico
Formula: C₁₂H₂₅NaO₃S
Punto di fusione: >300 °C
Densità: 1,218 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007527
CAS Number: 2386-53-0
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
UV at 230 nm A: ≤0.02
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (on dry substance)
Membrane filtration test (on 0.18 M soln.) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test