Stampa…

Acido 1-pentansolfonico sale sodico, anidro 99+% per cromatografia

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione

Synonyms: Sodium 1-pentanesulphonate, Sodium pentane-1-sulphonate, Pentane-1-sulphonic acid sodium salt, Sodium pentanesulphonate, 98%, Sodium pentanesulphonate

396650250 396651000 396655000
ACRO396650250EA 455 EUR
ACRO396650250 ACRO396651000 ACRO396655000
Acido 1-pentansolfonico sale sodico, anidro 99+% per cromatografia
Acido 1-pentansolfonico sale sodico
Formula: C₅H₁₁O₃SNa
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007541
CAS Number: 22767-49-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ddb1c23c8a6fe3c156a3aacb62721e1d1a34efb0&vid=1936dcdb47ba374ce21fd758660f7ca6ba95d254&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 % (150°C)
UV at 260 nm A: ≤0.02
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (on dry substance)
Membrane filtration test (on 0.5 M soln.) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR