Stampa…
4-Aminoimidazole-5-carboxamide 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Amino-1H-imidazole-5-carboxamide, 5-Aminoimidazole-4-carboxamide, 5-Amino-4-imidazolecarboxamide, 5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide, 4-Aminoimidazole-5-carboxamide, 4-aminoimidazole-5-carboxamide, 5-Amino-3H-imidazole-4-Carboxamide
397550050 397550250
ACRO397550050EA 72.4 EUR
ACRO397550050 ACRO397550250
4-Aminoimidazole-5-carboxamide 95%
4-Aminoimidazole-5-carboxamide
Formula: C₄H₆N₄O
Peso molecolare: 126.12 g/mol
Punto di fusione: 164…170 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02181040
CAS Number: 360-97-4
Visualizza i codici
Appearance Grey to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %