Stampa…
2,6-Dichloronicotinic acid 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,6-Dichloro-3-pyridinecarboxylic acid, 2,6-Dichloropyridine-3-carboxylic acid
396610010 396610050 396610250
ACRO396610010EA 28.8 EUR
ACRO396610010 ACRO396610050 ACRO396610250
2,6-Dichloronicotinic acid 98+%
2,6-Dichloronicotinic acid
Formula: C₆H₃Cl₂NO₂
Peso molecolare: 192 g/mol
Punto di fusione: 147…150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075583
CAS Number: 38496-18-3
Visualizza i codici
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.0 %
Titration with NaOH ≥98.0 %