Stampa…
tert-Butyllithium 1.9 M in pentane, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
396541000 396548000
396541000.EA 68.5 EUR
396541000. 396548000.
tert-Butyllithium 1.9 M in pentane, AcroSeal®
tert-Butyllithium
Formula: C₄H₉Li
Punto di ebollizione: 36…38 °C (760 mmHg)
Densità: 0,69 g/cm³
Flash Pt: –56 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008795
CAS Number: 594-19-4
UN: 3394
ADR: 4.2,
Visualizza i codici
Appearance Clear to hazy colorless to yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Active base 1.80 to 2.02 M