Stampa…
Ammonio cloruro ≥99.0%, extra puro, with anti-caking agent
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
396400010 396400050
ACRO396400010EA 43.2 EUR
ACRO396400010 ACRO396400050
Ammonio cloruro ≥99.0%, extra puro, with anti-caking agent
Ammonio cloruro
Formula: NH₄Cl
Punto di fusione: 340 °C (subl.)
Densità: 1,52 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011420
CAS Number: 12125-02-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e45c4909ae60875d5b9dca2f28f54f5c8028e64&vid=389479ce9f26d046837e12f5c47dd4bc7d47ec2b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric 99.0 to 101.0 %
Water ≤0.5 % (K.F.)
Anticaking agent ≤0.7 % (Tricalcium phosphate)
Iron (Fe) ≤5 ppm