N,N-Dimetilacetammide, extra dry 99.5%, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
396350010
396350025
396351000
396350010.EA
218
EUR
396350010.
396350025.
396351000.
N,N-Dimetilacetammide, extra dry 99.5%, AcroSeal®
N,N-Dimetilacetammide
Formula:
CH₃CON(CH₃)₂ Punto di ebollizione: 164…166 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –20 °C Densità: 0,937 g/cm³ Flash Pt: 70 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008686 CAS Number: 127-19-5 ADR: 6.1,III |
|
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.005 % |
GC | ≥99.4 % |
Residue after evaporation | ≤0.005 % |