Sodio tetracloroaurato idrato 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
396270010
396270050
ACRO396270010EA
167
EUR
ACRO396270010
ACRO396270050
Sodio tetracloroaurato idrato 98%
Sodio tetracloroaurato idrato
Formula:
AuCl₄Na·H₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149161 CAS Number: 29156-65-8 UN: 1759 ADR: 8,III |
Appearance | Yellow to orange to golden Powder or crystals or granules |
Assay | 48.3 to 50.3 % (Au) |