Stampa…
Nichel activated 50% slurry in water catalyst (Raney®-type)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
395921000 395925000
395921000.EA 68.6 EUR
395921000. 395925000.
Nichel activated 50% slurry in water catalyst (Raney®-type)
Nichel
Formula: Ni
Punto di ebollizione: 3007 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1453 °C
Densità: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011137
CAS Number: 7440-02-0
UN: 1378
ADR: 4.2,II
Visualizza i codici
Appearance Dark grey to black Slurry in water
pH 8.5 to 12.0 (of supernatant)
Aluminium (Al) ≤8 %
Nickel (Ni) ≥92 %