(S)-(-)-N,α-Dimethylbenzylamine 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₉H₁₃N Punto di ebollizione: 74…76 °C (11 mmHg) Densità: 0,924 g/cm³ Flash Pt: 61 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00067113 CAS Number: 19131-99-8 UN: 3267 ADR: 8,II |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5110 to 1.5130 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |
Specific optical rotation | -63° to -67° (20°C, 589 nm) (c=4, methanol) |