Stampa…
Carbone attivo, NORIT® GAC 1240 12-40 mesh
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
395710010 395712500
ACRO395710010EA 149 EUR
ACRO395710010 ACRO395712500
Carbone attivo, NORIT® GAC 1240 12-40 mesh
Carbone attivo
Formula: C
Peso molecolare: 12,01 g/mol
Punto di fusione: 3652 °C
Densità: 2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00133992
CAS Number: 7440-44-0
ADR: 4.2,III
Visualizza i codici
Appearance Black Granular solid
Water ≤2 % (As packed)
Particle size ≤4 % (< 40 mesh)
Molasses number ≥230
Abrasion number ≥75
Iodine number ≥1000 mg/g