Stampa…
4-Biphenylboronic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: [1,1'-Biphenyl]-4-ylboronic acid
394420010 394420050 394420250
ACRO394420010EA 36 EUR
ACRO394420010 ACRO394420050 ACRO394420250
4-Biphenylboronic acid 97%
4-Biphenylboronic acid
Formula: C₁₂H₁₁BO₂
Peso molecolare: 198,03 g/mol
Punto di fusione: 241…245 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00093311
CAS Number: 5122-94-1
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %