Stampa…
4-(Hydroxymethyl)benzoic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
394340010 394340100
ACRO394340010EA 53.4 EUR
ACRO394340010 ACRO394340100
4-(Hydroxymethyl)benzoic acid 98%
4-(Hydroxymethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₈O₃
Punto di fusione: 182…184 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017598
CAS Number: 3006-96-0
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 181 to 186 °C
HPLC ≥97.5 %