Stampa…
(2-Iodophenyl)acetic acid 97+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(2-Iodophenyl)acetic acid
394040010 394040050 394040250
ACRO394040010EA 23 EUR
ACRO394040010 ACRO394040050 ACRO394040250
(2-Iodophenyl)acetic acid 97+%
(2-Iodophenyl)acetic acid
Formula: (C₆H₄I)CH₂COOH
Peso molecolare: 262,05 g/mol
Punto di fusione: 112…114 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00046546
CAS Number: 18698-96-9
Visualizza i codici
Appearance White to cream to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 118 °C
HPLC ≥97.0 %