Stampa…
5-Bromopicolinic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
393990010 393990050 393990250
ACRO393990010EA 23.5 EUR
ACRO393990010 ACRO393990050 ACRO393990250
5-Bromopicolinic acid 97%
5-Bromopicolinic acid
Formula: C₆H₄BrNO₂
Punto di fusione: 177…178 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00234149
CAS Number: 30766-11-1
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %