Stampa…
Pentasodio trifosfato per analisi
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Sodium triphosphate pentabasic, Sodium tripolyphosphate
393960250 393961000 393965000
ACRO393960250EA 21 EUR
ACRO393960250 ACRO393961000 ACRO393965000
Pentasodio trifosfato per analisi
Pentasodio trifosfato
Formula: Na₅O₁₀P₃
Peso molecolare: 367,86 g/mol
Punto di fusione: 622 °C (dec.)
Densità: 2,52 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003514
CAS Number: 7758-29-4
Visualizza i codici
Appearance White Powder
pH 9.0 to 10.0 (1% solution)
Titration ≥98.0 %
Cadmium (Cd) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Nickel (Ni) ≤50 ppm