Stampa…
4-Methoxy-2-methylphenylboronic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Methoxy-2-methylbenzeneboronic acid, (4-Methoxy-2-methylphenyl)boronic acid
393850010 393850050
ACRO393850010EA 59.9 EUR
ACRO393850010 ACRO393850050
4-Methoxy-2-methylphenylboronic acid 97%
4-Methoxy-2-methylphenylboronic acid
Formula: C₈H₁₁BO₃
Peso molecolare: 165,99 g/mol
Punto di fusione: 148…161 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02684315
CAS Number: 208399-66-0
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %