2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, (2-(Ethoxycarbonyl)phenyl)boronic acid
Formula:
C₉H₁₁BO₄ Punto di fusione: 137…138 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02179453 CAS Number: 380430-53-5 |
Appearance | White to off-white Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |