Stampa…
2-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
393810010 393810050
ACRO393810010EA 47.8 EUR
ACRO393810010 ACRO393810050
2-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid 97%
2-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formula: C₇H₆BF₃O₃
Punto di fusione: 121…125 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01320763
CAS Number: 175676-65-0
Visualizza i codici
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %